Learn More
Hydroxyde de tétraméthylammonium pentahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10647761 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10647761 25 g Flacon en verre 25g
10474895 5 g Flacon en verre 5g
10657761 100 g Flacon en verre 100g
10388193 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10647761 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 420530250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.35€
    58.65€ / 25g
    Économisez 10.70€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10424-65-4 | C4H23NO6 | 181.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10424-65-4
Formule moléculaire C4H23NO6
Poids moléculaire (g/mol) 181.23
Numéro MDL MFCD00149566
Clé InChI MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetramethylammonium hydroxide pentahydrate, b2hkt2lckq, unii-b2hkt2lckq, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate, tmaoh, tetramethylammoniumhydroxid, tetrametanoamonio hydroxido, tetrametiloamonio hydroxido, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, hydrate 1:1:5, acmc-2098bm
CID PubChem 82620
Nom IUPAC tétraméthylazane ; hydroxyde ; pentahydrate
SMILES O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
Point de fusion 62°C to 71°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)4NOH·5H2O
Quantité 25 g
Beilstein 04, 50
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 181.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.