Learn More
Hydroxyde de tétraméthylammonium pentahydraté, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetramethylammonium Hydroxide Pentahydrate |
| CAS | 10424-65-4 |
| Formule moléculaire | C4H23NO6 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','hydroxide','hydrate (1:1:5) (ACI), Ammonium','tetramethyl-','hydroxide','pentahydrate (8CI), Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','hydroxide','pentahydrate (9CI), Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H12N.6H2O/c1-5(2,3)4;;;;;;/h1-4H3;6*1H2/q+1;;;;;;/p-1 |
| SMILES | O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C |
| Nom IUPAC | tétraméthylazane ; hydroxyde ; pentahydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 181.23 |
| Poids de la formule | 181.1525 |