Learn More
Solution d’hydroxyde de tétraméthylammonium, 25 % dans H2O, TraceSELECT™, Honeywell™
Tous les produits Honeywell Fluka ProduitsSpecifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Tetramethylammonium hydroxide solution |
| CAS | 75-59-2 |
| Densité | 1.020g/mL at 20°C |
| Formule moléculaire | C4H13NO |
| Formule linéaire | (CH3)4N(OH) |
| Numéro MDL | MFCD00008280 |
| Quantité | 250 mL |
| Numéro UN | UN1835 |
| Beilstein | 3558708 |
| Synonyme | tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide |
| Show More |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?