Learn More
Tetramethylammonium Hydroxide Solution, TraceSELECT™ Ultra, Honeywell™
Code produit 15691390 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15691390 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15691390 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 14213250ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetramethylammonium Hydroxide Solution
CAS 75-59-2
Densité 1.020g/mL at 20°C
Formule moléculaire C4H13NO
Formule linéaire (CH3)4N(OH)
Numéro MDL MFCD00008280
Quantité 250 mL
Numéro UN 1835
Beilstein 3558708
Synonyme tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide
Clé InChI WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
SMILES C[N+](C)(C)C.[OH-]
Nom IUPAC hydroxide de tetraméthylazanium
Poids moléculaire (g/mol) 91.154
CID PubChem 60966
Poids de la formule 91.15g/mol
Qualité TraceSELECT™ Ultra