Learn More
Tétrafluoroborate de tétraméthylammonium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498017 25 g 25g
11488017 5 g 5g
11408027 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498017 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17436.14
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 661-36-9 | C4H12BF4N | 160.95 g/mol
It is used in the catalytic reduction of 1,6-dihalohexanes by nickel(i) salen electrogenerated at glassy carbon cathodes in dimethylformamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la réduction catalytique de 1,6-dihalohexanes par du salène de nickel(i) électrogénéré à des cathodes de carbone vitreux dans le diméthylformamide.
Solubilité
La solubilité dans l’eau chaude est presque transparente.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’abri de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 661-36-9
Formule moléculaire C4H12BF4N
Poids moléculaire (g/mol) 160.95
Numéro MDL MFCD00011745
Clé InChI XWFABLFRYCHILB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetramethylammonium tetrafluoroborate, tetramethylammonium fluoroborate, borate 1-, tetrafluoro-, tetramethylammonium salt, tetramethylazanium tetrafluoroborate, n,n,n-trimethylmethanaminium tetrafluoroborate 1-, tetramethylammonium ion tetrafluoroborate, ammonium, tetramethyl-, tetrafluoroborate 1-, acmc-209ntt, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, tetrafluoroborate 1-, tetramethyl ammonium tetrafluoroborate
CID PubChem 12621
Nom IUPAC tétraméthylazane;tétrafluoroborate
SMILES C[N+](C)(C)C.F[B-](F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetramethylammonium tetrafluoroborate
Point de fusion 417°C to 419°C
Quantité 25 g
Beilstein 3715404
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 160.95
Pourcentage de pureté 97%