Learn More
Tétraméthylcyclobutane-1,3-dione, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497757
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Pakningsstørrelse
11497757 250 g 250g
11477757 10 g 10g
11487757 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11497757 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16297.30
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 933-52-8 | C8H12O2 | 140.182 g/mol
Tetramethyl-1,3-cyclobutanedione is used as a chemical for life science research. It is also used to make other chemical, as well as an chemical and organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La tétraméthyl-1,3-cyclobutanedione est utilisée comme produit chimique pour la recherche en sciences de la vie. Elle est également utilisée pour fabriquer d’autres produits chimiques, et est un intermédiaire chimique et organique.
Solubilité
Elle est soluble dans le chloroforme.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 933-52-8
Formule moléculaire C8H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 140.182
Numéro MDL MFCD00001331
Clé InChI RGCDVHNITQEYPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetramethyl-1,3-cyclobutanedione, tetramethylcyclobutane-1,3-dione, 1,3-cyclobutanedione, 2,2,4,4-tetramethyl, tetramethylcyclobuta-1,3-dione, 2,2,4,4-tetramethyl-1,3-cyclobutanedione, unii-rt4aq22ks4, 1,1,3,3-tetramethylcyclobutanedione, 2,2,4,4-tetramethylcyclobutanedione, dimethyl ketene dimer, rt4aq22ks4
CID PubChem 13617
Nom IUPAC 2,2,4,4-tétraméthylcyclobutane-1,3-dione
SMILES CC1(C(=O)C(C1=O)(C)C)C
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Tetramethylcyclobutane-1,3-dione
Point de fusion 112°C to 115°C
Point d’ébullition 120°C to 122°C (150 mmHg)
Quantité 250 g
Informations sur la solubilité It is soluble in chloroform.
Poids de la formule 140.18
Pourcentage de pureté 99%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.