Learn More
Tétraméthylcyclopentadiène, isomères mixtes, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11318887
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11318887 1 g -
11328887 5 g 5g
11308887 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11318887 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 038577.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4249-10-9 | C9H14 | 122.21 g/mol
Tetramethylcyclopentadiene is used in pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4249-10-9
Formule moléculaire C9H14
Poids moléculaire (g/mol) 122.21
Numéro MDL MFCD00145385
Clé InChI VNPQQEYMXYCAEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2,3,4-tetramethylcyclopentadiene, tetramethylcyclopentadiene, 1,2,3,4-tetramethyl-1,3-cyclopentadiene, tetramethyl cyclopentadiene, tetramethylcyclopentadiene, mixed isomers, pubchem15072, acmc-1an6q, 1,3-cyclopentadiene, tetramethyl, 2,3,4,5-tetramethylcyclopenta-2,4-diene
CID PubChem 138163
Nom IUPAC 1,2,3,4-tétraméthylcyclopenta-1,3-diène
SMILES CC1=C(C(=C(C1)C)C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau Tetramethylcyclopentadiene
Note relative au nom Mixed isomers
Couleur Incolore
Densité 0.808 g/mL
Point d’ébullition 55°C to 59°C (13 mmHg)
Point d’éclair 42°C (108°F)
Indice de réfraction 1.472
Quantité 1 g
Numéro UN UN3295
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible mix with mater.
Poids de la formule 122.21
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique
Forme physique Liquide