Learn More
Sulfoxyde de tétraméthylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10260972 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10260972 5 g Flacon en verre 5g
10306500 25 g Flacon en verre 25g
10285040 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10260972 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 138440050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1600-44-8 | C4H8OS | 104.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1600-44-8
Formule moléculaire C4H8OS
Poids moléculaire (g/mol) 104.17
Numéro MDL MFCD00005477
Clé InChI ISXOBTBCNRIIQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetramethylene sulfoxide, tetrahydrothiophene 1-oxide, thiophane oxide, tetrahydrothiophene oxide, thiophane monoxide, thiophane 1-oxide, thiophene, tetrahydro-, 1-oxide, tetramethylene sulphoxide, thiophene, tetrahydro, 1-oxide, tetrametylene sulfoxide
CID PubChem 1128
Nom IUPAC 1-oxyde de thiolane
SMILES C1CCS(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetramethylene sulfoxide
Note relative au nom 98+%
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1500g/mL
Point d’ébullition 235.0°C to 237.0°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5180 to 1.5220
Quantité 5 g
Fieser 01,1145
Gravité spécifique 1.15
Poids de la formule 104.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide