Learn More
Sulfoxyde de tétraméthylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Tetramethylene sulfoxide |
| Note relative au nom | 98+% |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 1.1500g/mL |
| Point d’ébullition | 235.0°C to 237.0°C |
| Point d’éclair | >112°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Indice de réfraction | 1.5180 to 1.5220 |
| Show More |