Learn More
Tétraméthyléthylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494624
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11494624 25 g 25g
11484624 5 g 5g
11404634 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494624 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13201.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 563-79-1 | C6H12 | 84.162 g/mol
Tetramethylethylene is an pharmaceutical intermediate. Ozonolysys in neat tetramethyleneethylene gives tetramethyleneethylene epoxide as product.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétraméthyléthylène est un intermédiaire pharmaceutique. Lʼozonolysys présent dans le tétraméthylèneéthylène net donne lʼépoxyde tétraméthylèneéthylène comme produit.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,071 g/l)
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants. Sensible à l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 563-79-1
Formule moléculaire C6H12
Poids moléculaire (g/mol) 84.162
Numéro MDL MFCD00008897
Clé InChI WGLLSSPDPJPLOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dimethyl-2-butene, tetramethylethylene, 2-butene, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylbutene-2, 1,1,2,2-tetramethylethylene, tetramethylethene, 2,3-dimethyl-but-2-ene, ch3 2c=c ch3 2, 2-butene,3-dimethyl, acmc-1akps
CID PubChem 11250
Nom IUPAC 2,3-diméthylbut-2-ène
SMILES CC(=C(C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetramethylethylene
Point de fusion -75°C
Densité 0.705
Point d’ébullition 72°C to 73°C
Point d’éclair −17°C (1°F)
Odeur Mild
Indice de réfraction 1.412
Quantité 25 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1361357
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.071g/L)
Poids de la formule 84.16
Pourcentage de pureté 97%