Learn More
Bromure de tétraméthylphosphonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419026
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11419026 5 g 5g
11409026 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11419026 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17907.06
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 4519-28-2 | C4H12BrP | 171.02 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et dans la recherche chimique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4519-28-2
Formule moléculaire C4H12BrP
Poids moléculaire (g/mol) 171.02
Numéro MDL MFCD00011802
Clé InChI ZTXFOCMYRCGSMU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetramethylphosphonium bromide, tetramethylphosphanium bromide, acmc-1ai8x, ch3 4pbr, tetramethyl phosphonium bromide, phosphonium, tetramethyl-, bromide
CID PubChem 357594
Nom IUPAC tétraméthylphosphanium ; bromure
SMILES [Br-].C[P+](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetramethylphosphonium bromide
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 171.03
Pourcentage de pureté 98%