Learn More
Bromure de tétraméthylphosphonium, TRC
Code produit 30456454
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456454 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30456454 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT890280100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetramethylphosphonium Bromide
CAS 4519-28-2
Formule moléculaire C4 H12 P . Br
Quantité 100 mg
Synonyme Phosphonium','tetramethyl-','bromide (8CI','9CI), Tetramethylphosphonium bromide (7CI), NSC 617067
Formule InChI InChI=1S/C4H12P.BrH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].C[P+](C)(C)C
Nom IUPAC tétraméthylphosphanium ; bromure
Poids moléculaire (g/mol) 171.016
Poids de la formule 169.986