Learn More
Tétraméthylpyrazine, TRC
Code produit 30454539
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454539 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30454539 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT30464510G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,5,6-Tetramethylpyrazine
CAS 1124-11-4
Formule moléculaire C8 H12 N2
Quantité 10 g
Synonyme Pyrazine','2,3,5,6-tetramethyl-, Pyrazine','tetramethyl- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,3,5,6-Tetramethylpyrazine, BS factor, Chuanxingzine, Ligustrazin, Ligustrazine, NSC 36080, NSC 46451, Tetramethylpyrazine, Tetrapyrazine
Formule InChI InChI=1S/C8H12N2/c1-5-6(2)10-8(4)7(3)9-5/h1-4H3
SMILES Cc1nc(C)c(C)nc1C
Nom IUPAC 2,3,5,6-tétraméthylpyrazine
Poids moléculaire (g/mol) 136.19
Poids de la formule 136.1