Learn More
Tétraméthylsilane, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10205004 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10205004 100 mL Flacon en verre AcroSeal™
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10205004 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 427331000
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetramethylsilane
CAS 75-76-3
Point de fusion -99°C
Couleur Incolore
Densité 0.6400g/mL
Point d’ébullition 26°C to 28°C
Point d’éclair -27°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C4H12Si
Formule linéaire Si(CH3)4
Indice de réfraction 1.3585
Numéro MDL MFCD00008274
Quantité 100 mL
Merck Index 15, 9377
Gravité spécifique 0.64
Synonyme silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.02g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Clé InChI CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)C
Nom IUPAC Tétraméthylsilane
Poids moléculaire (g/mol) 88.23
CID PubChem 6396
ChEBI CHEBI:85361
Poids de la formule 88.22
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide