Learn More
Tétraméthylsilane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10338770 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10338770 100 mL Flacon en verre 100mL
10073230 500 mL Flacon en verre 500mL
10308953 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10338770 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 268861000
 Article restreint
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 75-76-3 | C4H12Si | 88.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-76-3
Formule moléculaire C4H12Si
Poids moléculaire (g/mol) 88.23
Numéro MDL MFCD00008274
Clé InChI CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073
CID PubChem 6396
ChEBI CHEBI:85361
Nom IUPAC Tétraméthylsilane
SMILES C[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetramethylsilane
Note relative au nom 99%
Point de fusion -99.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.6400g/mL
Point d’ébullition 26.0°C to 28.0°C
Point d’éclair −27°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Si(CH3)4
Indice de réfraction 1.3585
Quantité 100 mL
Beilstein 04, 625
Merck Index 15, 9377
Gravité spécifique 0.64
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.02g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 88.22
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide