Learn More
Tétraméthylsilane-d12, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetramethylsilane-D12 |
| CAS | 18145-38-5 |
| Formule moléculaire | C4D12Si |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | Tetra(methyl-d3)silane, Tetrakis(trideuteromethyl)silane, Tetramethylsilane-d12 |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H12Si/c1-5(2,3)4/h1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])[Si](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nom IUPAC | tétrakis(méthyl-d3)silane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 100.3 |
| Poids de la formule | 100.15 |