Learn More
Tétraméthylthiourée, TRC
Code produit 30455505
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30455505 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30455505 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT8897055G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetramethylthiourea
CAS 2782-91-4
Formule moléculaire C5H12N2S
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C5H12N2S/c1-6(2)5(8)7(3)4/h1-4H3
SMILES CN(C)C(=S)N(C)C
Nom IUPAC 1,1,3,3-tétraméthylthiourée
Poids moléculaire (g/mol) 132.23
Poids de la formule 132.0721