Learn More
Disulfure de tétraméthylthiurame, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11453940
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11453940 100 g 100g
11430551 500 g 500g
11440551 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11453940 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20063.22
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 137-26-8 | C6H12N2S4 | 240.416 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 137-26-8
Formule moléculaire C6H12N2S4
Poids moléculaire (g/mol) 240.416
Numéro MDL MFCD00008325
Clé InChI KUAZQDVKQLNFPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiram, tetramethylthiuram disulfide, thiuram, tmtd, pomarsol, thirame, arasan, fernasan, nobecutan, rezifilm
CID PubChem 5455
ChEBI CHEBI:9495
Nom IUPAC Diméthylcarbamothioylsulfanyl N,N-diméthylcarbamodithioate
SMILES CN(C)C(=S)SSC(=S)N(C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau Tetramethylthiuram disulfide
Point de fusion 152°C to 155°C
Densité 1.3
Point d’ébullition 129°C (20 mmHg)
Point d’éclair 89°C (192°F)
Quantité 100 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 1725821
Merck Index 14,9371
Poids de la formule 240.43
Pourcentage de pureté 97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tetramethylthiuram disulfide
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiram