Learn More
Monosulfure de tétraméthylthiurame, 97%
Code produit 11423487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11423487 25 g 25g
11433487 100 g 100g
11443487 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11423487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17259.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 97-74-5 | C6H12N2S3 | 208,356 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97-74-5
Formule moléculaire C6H12N2S3
Poids moléculaire (g/mol) 208.356
Numéro MDL MFCD00014870
Clé InChI REQPQFUJGGOFQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetramethylthiuram monosulfide, bis dimethylthiocarbamoyl sulfide, monothiuram, unads, mono-thiurad, tmtm, thiuram mm, aceto tmtm, cyuram ms, ekagom tm
CID PubChem 7347
Nom IUPAC N,N-diméthylcarbamodithioate de diméthylcarbamothioyle
SMILES CN(C)C(=S)SC(=S)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetramethylthiuram monosulfide
Point de fusion 106°C to 110°C
Quantité 25 g
Beilstein 1775650
Poids de la formule 208.37
Pourcentage de pureté 97%
RUO– À des fins de recherche uniquement