Learn More
Tétraméthylurée, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11427757
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11427757 50 g 50g
11437757 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11427757 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16295.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 632-22-4 | C5H12N2O | 116.164 g/mol
Tetramethylurea is used as a solvent in dyestuff industries, in condensation reaction and intermediates in surfactant. It is utilized for base catalyzed isomerization and alkylation hydrocyanation due to its low permittivity. It reacts with oxalyl chloride to prepare tetramethyl chloroformamidinium chloride, which is used for the conversion of carboxylic acids and dialkyl phosphates to anhydrides and pyrophosphates respectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétraméthylurée est utilisé comme solvant dans les industries des colorants, dans la réaction de condensation et les intermédiaires dans le surfactant. Il est utilisé pour l’isomérisation catalysée par la base et l’hydrocyanation par alkylation en raison de sa faible permittivité. Il réagit avec le chlorure d’oxalyle pour préparer le chlorure de chloro-formamidinium tétraméthyle, qui est utilisé pour la conversion des acides carboxyliques et des phosphates dialkylés en anhydrides et pyrophosphates respectivement.
Solubilité
Miscible à l’eau. Miscible à l’eau, à l’éther de pétrole et aux solvants courants.
Remarques
Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 632-22-4
Formule moléculaire C5H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 116.164
Numéro MDL MFCD00008319
Clé InChI AVQQQNCBBIEMEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetramethylurea, temur, urea, tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethylurea, tetramethyluree, tmu, urea, 1,1,3,3-tetramethyl, urea, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethyluree french, tetramethyl-urea
CID PubChem 12437
ChEBI CHEBI:84278
Nom IUPAC 1,1,3,3-tétraméthylurée
SMILES CN(C)C(=O)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetramethylurea
Point de fusion -1°C
Densité 0.969
Point d’ébullition 176°C to 178°C
Point d’éclair 75°C (167°F)
Odeur Mild
Formule linéaire (CH3)2NCON(CH3)2
Indice de réfraction 1.4506
Quantité 50 g
Beilstein 773898
Merck Index 14,9230
Informations sur la solubilité Miscible with water;Miscible with water,petroleum ether and common solvents.
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetramethylurea
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylurea