Learn More
Tetrandrine, MedChemExpress
Code produit 16479855
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16479855 250 mg
16456316 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16479855 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13764
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Tetrandrine (NSC-77037; d-Tetrandrine) is a bis-benzyl-isoquinoline alkaloid, which inhibits voltage-gated Ca2+ current (ICa) and Ca2+-activated K+ current.
Tetrandrine (NSC-77037
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrandrine
CAS 518-34-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C38H42N2O6
Quantité 250 mg
Synonyme NSC-77037 d-Tetrandrine
Informations sur la solubilité DMSO : 5 mg/mL (8.03 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES COC1=CC(CCN(C)[C@@]2([H])CC3=CC(O4)=C(OC)C=C3)=C2C(OC5=C(OC)C=C6C([C@]([H])(CC7=CC=C4C=C7)N(C)CC6)=C5)=C1OC
Poids moléculaire (g/mol) 622.75
Poids de la formule 622.75
Pourcentage de pureté 99.49%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death