Learn More
Tétrandrine, Thermo Scientific™
Code produit 17750659 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17750659 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17750659 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 469550010
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau Tétrandrine
CAS 518-34-3
Synonyme (1β)-6,6 ’,7,12-tétraméthoxy-2,2 ’-diméthylberbamane
Quantité 1 g
Solubilité Solution aqueuse insoluble : soluble dans l’éther ; insoluble dans l’éther de pétrole
Point de fusion 221°C à 225°C
Conditions d’expédition Aucune contrainte spéciale
Gamme de produits Sciences de la vie
Formule moléculaire C38 H42 N2 O6
Forme physique Poudre
Couleur Blanc à jaune à beige
Pureté ≥97,5%