Learn More
Tétrandrine, TRC
Code produit 30454313
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454313 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30454313 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT305785500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrandrine
CAS 518-34-3
Formule moléculaire C38 H42 N2 O6
Quantité 500 mg
Synonyme 16H-1,24:6,9-Dietheno-11,15-metheno-2H-pyrido[2',3':17,18][1,11]dioxacycloeicosino[2,3,4-ij]isoquinoline','3,4,4a,5,16a,17,18,19-octahydro-12,21,22,26-tetramethoxy-4,17-dimethyl-','(4aS,16aS)-, Berbaman','6,6',7,12-tetramethoxy-2,2'-dimethyl-','(1beta)-, Tetrandrine (6CI,7CI,8CI), (+)-Tetrandrine, (S,S)-Tetrandrine, 16H-1,24:6,9-Dietheno-11,15-metheno-2H-pyrido[2',3':17,18][1,11]dioxacycloeicosino[2,3,4-ij]isoquinoline','3,4,4a,5,16a,17,18,19-octahydro-12,21,22,26-tetramethoxy-4,17-dimethyl-','[4aS-(4aR*,16aR*)]-, Fanchinine, Hanfangchin A, NSC 77037, S,S-(+)-Tetrandrine, Sinomenine A, TTD, Tetrandrin, d-Tetrandrine
Formule InChI InChI=1S/C38H42N2O6/c1-39-15-13-25-20-32(42-4)34-22-28(25)29(39)17-23-7-10-27(11-8-23)45-33-19-24(9-12-31(33)41-3)18-30-36-26(14-16-40(30)2)21-35(43-5)37(44-6)38(36)46-34/h7-12,19-22,29-30H,13-18H2,1-6H3/t29-,30-/m0/s1
SMILES COc1ccc2C[C@@H]3N(C)CCc4cc(OC)c(OC)c(Oc5cc6[C@H](Cc7ccc(Oc1c2)cc7)N(C)CCc6cc5OC)c34
Poids moléculaire (g/mol) 622.75
Poids de la formule 622.3043