Learn More
Tétraoctyltine (>85 %), TRC
Code produit 30005825
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
50 mL
Conditionnement:
25mL
50mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30005825 50 mL 50mL
30006574 25 mL 25mL
17931345 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30005825 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT31045350ML
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3590-84-9
Formule moléculaire C32 H68 Sn
Poids moléculaire (g/mol) 571.59
Synonyme Tin, tetraoctyl- (6CI,7CI), Tetraoctylstannane, NSC 65527, Tetra-n-octylstannane, Tetra-n-octyltin, Tetraoctyltin
Nom IUPAC Tétraoctylstanane
SMILES CCCCCCCC[Sn](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraoctyltin
Notes de qualité de la pureté GC
Quantité 50 mL
Formule InChI InChI=1S/4C8H17.Sn/c4*1-3-5-7-8-6-4-2;/h4*1,3-8H2,2H3;
Poids de la formule 572.4343
Pourcentage de pureté >95%