Learn More
Tétraoctyltine (>85 %), TRC
Code produit 30006574
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
50 mL
Conditionnement:
25mL
50mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30006574 25 mL 25mL
30005825 50 mL 50mL
17931345 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30006574 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT31045325ML
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3590-84-9
Formule moléculaire C32 H68 Sn
Poids moléculaire (g/mol) 571.59
Synonyme Tin, tetraoctyl- (6CI,7CI), Tetraoctylstannane, NSC 65527, Tetra-n-octylstannane, Tetra-n-octyltin, Tetraoctyltin
Nom IUPAC Tétraoctylstanane
SMILES CCCCCCCC[Sn](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraoctyltin
Notes de qualité de la pureté GC
Quantité 25 mL
Formule InChI InChI=1S/4C8H17.Sn/c4*1-3-5-7-8-6-4-2;/h4*1,3-8H2,2H3;
Poids de la formule 572.4343
Pourcentage de pureté >95%