Learn More
Tétraphénylcyclopentadiénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435083
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11435083 5 g 5g
11445083 25 g 25g
11455083 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11435083 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12756.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 479-33-4 | C29H20O | 384.478 g/mol
It is an easily made building block for many organic and organometallic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un motif structural simple pour de nombreux composés organiques et organométalliques.
Solubilité
Soluble dans le benzène. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 479-33-4
Formule moléculaire C29H20O
Poids moléculaire (g/mol) 384.478
Numéro MDL MFCD00001407
Clé InChI PLGPSDNOLCVGSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetraphenylcyclopentadienone, tetracyclone, cyclone, tetracyclon, 2,3,4,5-tetraphenylcyclopenta-2,4-dienone, 2,4-cyclopentadien-1-one, 2,3,4,5-tetraphenyl, tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-one, 2,3,4,5-tetraphenylcyclopentadienone, cyclone compound, 2,3,4,5-tetraphenyl-2,4-cyclopentadienone
CID PubChem 68068
Nom IUPAC 2,3,4,5-tétraphénylcyclopenta-2,4-dièn-1-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)C(=C2C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraphenylcyclopentadienone
Point de fusion 217°C to 219°C
Quantité 5 g
Beilstein 683115
Informations sur la solubilité Soluble in Benzene. Insoluble in water.
Poids de la formule 384.48
Pourcentage de pureté 98%