Learn More
Tétraphénylcyclopentadiénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetraphenylcyclopentadienone |
| Note relative au nom | 99% |
| Point de fusion | 217.0°C to 222.0°C |
| Couleur | Noir |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 25 g |
| Fieser | 01,1149; 04,490; 06,577 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. |
| Afficher plus |