Learn More
Tétraphényléthylène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312715
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11312715 5 g 5g
11322715 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312715 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00222.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 632-51-9 | C26H20 | 332.446 g/mol
Tetraphenylethylene is used in construction and in the manufacture of medical equipment, packaging, and electrical appliances. And it is used to produce other chemical like 1,1,2,2-Tetraphenyl-ethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétraphényléthylène est utilisé dans la construction et la fabrication d’équipements médicaux, d’emballages et d’appareils électriques. Il sert aussi à produire d’autres produits chimiques tels que le 1,1,2,2-tétraphényl-éthane.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 632-51-9
Formule moléculaire C26H20
Poids moléculaire (g/mol) 332.446
Numéro MDL MFCD00004764
Clé InChI JLZUZNKTTIRERF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetraphenylethylene, tetraphenylethene, 1,1,2,2-tetraphenylethene, ethylene, tetraphenyl, 1,1,2,2-tetraphenylethylene, benzene, 1,1',1,1'-1,2-ethenediylidene tetrakis, tetraphenylethylen, 1,2,2-triphenylvinyl benzene, 1,2,2-tetraphenylethylene, 1,1',1,1'-1,2-ethenediylidene tetrakisbenzene
CID PubChem 69437
Nom IUPAC 1,2,2-triphényléthylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Specifications
Nom chimique ou matériau Tetraphenylethylene
Point de fusion 222°C to 226°C
Point d’ébullition 420°C
Quantité 5 g
Beilstein 1913548
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 332.45
Pourcentage de pureté 98%