Learn More
Tétraphénylgermanium, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11378737
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11378737 2 g 2g
11368737 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11378737 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035842.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1048-05-1
Formule moléculaire C24H20Ge
Poids moléculaire (g/mol) 381.054
Numéro MDL MFCD00002997
Clé InChI ILEXMONMGUVLRM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetraphenylgermanium, germane, tetraphenyl, tetraphenylgermane, germanium tetraphenyl
CID PubChem 66103
Nom IUPAC tétraphénylgermane
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Ge](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraphenylgermanium
Point de fusion 231°C to 233°C
Couleur Blanc
Quantité 2 g
Poids de la formule 381.03
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristalline