Learn More
Tétraphénylplomb, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11414883
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11414883 5 g 5g
11424883 25 g 25g
11434883 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11414883 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12208.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 595-89-1
Formule moléculaire C24H20Pb
Poids moléculaire (g/mol) 515.60
Numéro MDL MFCD00002999
Clé InChI WBJSMHDYLOJVKC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetraphenyllead, tetraphenyl lead, plumbane, tetraphenyl, pbph4, lead, tetraphenyl-,, lead tetraphenyl, acmc-209mel, wbjsmhdylojvkc-uhfffaoysa
CID PubChem 72906
ChEBI CHEBI:30184
Nom IUPAC Tétraphénylplumbac
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Pb](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraphenyllead
Point de fusion 227°C to 228°C
Point d’ébullition 126°C (13 mmHg)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3467
Poids de la formule 515.61
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetraphenyllead
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..