Learn More
Tétraphénylplomb, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11434883
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434883 100 g 100g
11414883 5 g 5g
11424883 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11434883 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12208.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 595-89-1
Formule moléculaire C24H20Pb
Poids moléculaire (g/mol) 515.60
Numéro MDL MFCD00002999
Clé InChI WBJSMHDYLOJVKC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetraphenyllead, tetraphenyl lead, plumbane, tetraphenyl, pbph4, lead, tetraphenyl-,, lead tetraphenyl, acmc-209mel, wbjsmhdylojvkc-uhfffaoysa
CID PubChem 72906
ChEBI CHEBI:30184
Nom IUPAC Tétraphénylplumbac
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Pb](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraphenyllead
Point de fusion 227°C to 228°C
Point d’ébullition 126°C (13 mmHg)
Quantité 100 g
Numéro UN UN3467
Poids de la formule 515.61
Pourcentage de pureté 97%