Learn More
Tétraphénylméthane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Tetraphenylmethane is used to prepare a tetrapyridone tecton, which forms a diamondoid network with large internal chambers. It is also used in the preparation of 1-{4-[tris-(4-acetyl-phenyl)-methyl]-phenyl}-ethanone by Friedel-Crafts acylation reaction with acetyl chloride using aluminum chloride as catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétraphénylméthane est utilisé pour préparer une tétracyridone tecton, qui forme un réseau diamondoïde avec de grandes chambres internes. Il est également utilisé dans la préparation de 1-{4-tris-(4-acétyl-phényl)-méthyl]-phényl}-éthanone par la réaction d’acylation de Friedel-Crafts avec du chlorure d’acétyle en utilisant le chlorure d’aluminium comme catalyseur.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
Le tétraphénylméthane est utilisé pour préparer une tétracyridone tecton, qui forme un réseau diamondoïde avec de grandes chambres internes. Il est également utilisé dans la préparation de 1-{4-tris-(4-acétyl-phényl)-méthyl]-phényl}-éthanone par la réaction d’acylation de Friedel-Crafts avec du chlorure d’acétyle en utilisant le chlorure d’aluminium comme catalyseur.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tetraphenylmethane |
Point de fusion | 280°C to 285°C |
Point d’ébullition | 431°C |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 1913557 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 320.44 |
Pourcentage de pureté | 96% |