Learn More
Imide de tétraphénylphosphine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Has been used as a protected form of aniline for the preparation of monoalkylanilines by alkylation and hydrolysis and as an intermediate for the preparation of isocyanates and isothiocyanates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
A été utilisé comme forme protégée d’aniline pour la préparation de monoalkylanilines par alkylation et hydrolyse et comme intermédiaire pour la préparation d’isocyanates et d’isothiocyanates.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le chloroforme 25 mg/ml.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetraphenylphosphine imide |
| Point de fusion | 128°C to 132°C |
| Odeur | Odorless |
| Formule linéaire | (C6H5)3P=N(C6H5) |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 753032 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. Soluble in chloroform 25mg/mL. |
| Poids de la formule | 353.4 |
| Pourcentage de pureté | 97% |