Learn More
Bromure de tétraphénylphosphonium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11432558
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11432558 50 g 50g
11422558 10 g 10g
11423940 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11432558 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15860.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2751-90-8 | C24H20BrP | 419.30 g/mol
Tetraphenylphosphonium bromide is a supporting electrolyte for the electroreduction of buckminsterfullerene. It is used to extract heavy metals from aqueous solution as ion-association complexes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de tétraphénylphosphonium est un électrolyte de support utilisé pour l’électroréduction du buckminsterfullerène. Il sert à extraire les métaux lourds de la solution aqueuse en tant que complexes d’association d’ions
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Il est de nature hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts. Stable à température ambiante dans des récipients fermés et dans des conditions normales de stockage et de manipulation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2751-90-8
Formule moléculaire C24H20BrP
Poids moléculaire (g/mol) 419.30
Numéro MDL MFCD00011915
Clé InChI BRKFQVAOMSWFDU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetraphenylphosphonium bromide, phosphonium, tetraphenyl-, bromide, tetraphenylphosphoniumbromide, tetraphenylphosponium bromide, tetraphenylphosphanium bromide, phosphonium, tetraphenyl-, bromide 1:1, ph4pbr, bromotetraphenylphosphorane, acmc-1ce9k, tetraphenylphosphorus bromide
CID PubChem 2724163
Nom IUPAC Triphénylphosphine ; Bromure
SMILES [Br-].C1=CC=C(C=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraphenylphosphonium bromide
Point de fusion 296°C to 302°C
Quantité 50 g
Beilstein 3922383
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,9237
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 419.31
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.