Learn More
Bromure de tétraphénylphosphonium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10743265 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10743265 100 g Flacon en plastique 100g
10133790 5 g Flacon en verre 5g
10308200 25 g Flacon en plastique 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10743265 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 204021000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2751-90-8 | C24H20BrP | 419.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2751-90-8
Formule moléculaire C24H20BrP
Poids moléculaire (g/mol) 419.30
Numéro MDL MFCD00011915
Clé InChI BRKFQVAOMSWFDU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetraphenylphosphonium bromide, phosphonium, tetraphenyl-, bromide, tetraphenylphosphoniumbromide, tetraphenylphosponium bromide, tetraphenylphosphanium bromide, phosphonium, tetraphenyl-, bromide 1:1, ph4pbr, bromotetraphenylphosphorane, acmc-1ce9k, tetraphenylphosphorus bromide
CID PubChem 2724163
Nom IUPAC Triphénylphosphine ; Bromure
SMILES [Br-].C1=CC=C(C=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraphenylphosphonium bromide
Point de fusion 295.0°C to 299.0°C
Couleur Blanc
Densité 260g/mL
Point d’éclair 260°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (C6H5)4PBr
Quantité 100 g
Beilstein 16, II, 373
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohols
Poids de la formule 419.29
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetraphenylphosphonium bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.