Learn More
Tétraphénylétain, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15433187
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15433187 10 g 10g
11385249 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15433187 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19132.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 595-90-4
Formule moléculaire C24H20Sn
Poids moléculaire (g/mol) 427.13
Numéro MDL MFCD00003006
Clé InChI CRHIAMBJMSSNNM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetraphenyltin, stannane, tetraphenyl, tetraphenyl tin, ccris 6326, tin, tetraphenyl-,, stannane,tetraphenyl, acmc-209mem
CID PubChem 61146
Nom IUPAC tétraphénylstannane
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Sn](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraphenyltin
Point de fusion 224°C to 227°C
Point d’ébullition >420°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Characteristic
Quantité 10 g
Numéro UN UN3146
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 427.11
Pourcentage de pureté 97%