Learn More
Tétraphénylétain, Thermo Scientific™
Code produit 15442947
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15442947 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15442947 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 071117.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraphenyltin
CAS 595-90-4
Point de fusion 224°C to 227°C
Point d’ébullition >420°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Characteristic
Formule moléculaire C24H20Sn
Numéro MDL MFCD00003006
Quantité 100 g
Numéro UN UN3146
Synonyme tetraphenyltin, stannane, tetraphenyl, tetraphenyl tin, ccris 6326, tin, tetraphenyl-,, stannane,tetraphenyl, acmc-209mem
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Clé InChI CRHIAMBJMSSNNM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Sn](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC tétraphénylstannane
Poids moléculaire (g/mol) 427.13
CID PubChem 61146
Poids de la formule 427.11
Forme physique Cristalline