Learn More
Bromure de tétrapropylammonium, 98%
Code produit 13428468 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13428468 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10266790 25 g Flacon en plastique 25g
10531271 100 g Flacon en plastique 100g
10032630 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13428468 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 209370025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    485.00€
    454.00€ / 2.5kg
    Économisez 31.00€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-03-2027
Ajouter au panier
CAS : 1941-30-6 | C₁₂H₂₈BrN | 266,26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1941-30-6
Formule moléculaire C12H28BrN
Poids moléculaire (g/mol) 266.26
Numéro MDL MFCD00011840
Clé InChI BGQMOFGZRJUORO-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrapropylammonium bromide, tetra-n-propylammonium bromide, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, bromide, tetrapropylazanium bromide, tpabr, n,n,n-tripropyl-1-propanaminium bromide, n,n,n-tripropylpropan-1-aminium bromide, tetrapropylammonium bromide tpabr, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, bromide 1:1, tetra propyl ammonium bromide
CID PubChem 74745
ChEBI CHEBI:55318
Nom IUPAC Tétrapropylazanium;bromure
SMILES CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrapropylammonium bromide
Note relative au nom 98%
Point de fusion 266°C to 272°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (CH3CH2CH2)4NBr
Quantité 2.5 kg
Beilstein 04,I,364
Informations sur la solubilité Solubility in water: 100g/L water
Poids de la formule 266.26
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrapropylammonium bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement