Learn More
Bromure de tétrapropylammonium, TRC
Code produit 30454672
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454672 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30454672 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT310770250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrapropylammonium Bromide
CAS 1941-30-6
Formule moléculaire C12H28BrN
Quantité 250 mg
Synonyme 1-Propanaminium','N,N,N-tripropyl-','bromide (1:1) (ACI), 1-Propanaminium','N,N,N-tripropyl-','bromide (9CI), Ammonium','tetrapropyl-','bromide (8CI), Tetrapropylammonium bromide (6CI), Tetra-n-propylammonium bromide, TPABr
Formule InChI InChI=1S/C12H28N.BrH/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
Nom IUPAC Tétrapropylazanium;bromure
Poids moléculaire (g/mol) 266.26
Poids de la formule 265.1405