Learn More
Perchlorate de tétrapropylammonium, 98 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10782022 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10782022 25 g Flacon en plastique 25g
10484895 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10782022 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 420740250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Réactif d’oxydation, Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15780-02-6
Formule moléculaire C12H28ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 285.8
Numéro MDL MFCD00041979
Clé InChI LJDKWXHIGFOFDB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrapropylammonium perchlorate, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, perchlorate 1:1, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, perchlorate, n,n,n-tripropylpropan-1-aminium perchlorate, tetrapropylazanium perchlorate, tetrapropyl ammonium perchlorate, n,n,n-tripropyl-1-propanaminium perchlorate
CID PubChem 85095
Nom IUPAC Tétrapropylazanium ; perchlorate
SMILES CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Tetrapropylammonium perchlorate
Point de fusion 238°C to 240°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (on dry substance)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (CH3CH2CH2)4NClO4
Quantité 25 g
Poids de la formule 285.8
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Morceaux
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tetrapropylammonium perchlorate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.