Learn More
Perruthénate de tétrapropylammonium, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10758833 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
missing translation for 'unitSize':
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement missing translation for 'unitSize'
10758833 250 mg Flacon en verre 250mg
10662065 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10758833 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 378392500
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 114615-82-6 | C12H28NO4Ru | 351.43 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 114615-82-6
Formule moléculaire C12H28NO4Ru
Poids moléculaire (g/mol) 351.43
Numéro MDL MFCD00074914
Clé InChI HUCLFLGLPCVDMZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, t-4-tetraoxoruthenate 1-
CID PubChem 127020979
Nom IUPAC Ruthénium ; Tétrapropylazanium ; Hydroxyde ; Trihydrate
SMILES CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.O.O.O.[OH-].[Ru]
Specifications
Nom chimique ou matériau Tetrapropylammonium perruthenate
Point de fusion 160.0°C
Couleur Noir
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Merck Index 15, 9386
Poids de la formule 351.43
Forme physique Poudre
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tetrapropylammonium perruthenate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.