Learn More
Perruthénate de tétrapropylammonium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetrapropylammonium Perruthenate |
| CAS | 114615-82-6 |
| Formule moléculaire | C12H28NO4Ru |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | TPAP, Ruthenate (RuO41-)','(T-4)-','N,N,N-tripropyl-1-propanaminium, Tetra-n-propylammonium Perruthenate, Tetrapropylammonium Perruthenate, Tetrapropylammonium Perruthenate(1-), Tetrapropylammonium Tetraoxoruthenate, Tetrapropylammonium Tetraoxoruthenate(1-) |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H28N.4O.Ru/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;;;;;/h5-12H2,1-4H3;;;;;/q+1;;;;-1; |
| SMILES | CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.[O-][Ru](=O)(=O)=O |
| Nom IUPAC | oxido(trioxo)ruthénium; tétrapropylazanium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 351.43 |
| Poids de la formule | 352.1062 |