Learn More
Perruthénate de tétrapropylammonium, TRC
Code produit 30453360
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30453360 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30453360 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT310610500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrapropylammonium Perruthenate
CAS 114615-82-6
Formule moléculaire C12H28NO4Ru
Quantité 500 mg
Synonyme TPAP, Ruthenate (RuO41-)','(T-4)-','N,N,N-tripropyl-1-propanaminium, Tetra-n-propylammonium Perruthenate, Tetrapropylammonium Perruthenate, Tetrapropylammonium Perruthenate(1-), Tetrapropylammonium Tetraoxoruthenate, Tetrapropylammonium Tetraoxoruthenate(1-)
Formule InChI InChI=1S/C12H28N.4O.Ru/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;;;;;/h5-12H2,1-4H3;;;;;/q+1;;;;-1;
SMILES CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.[O-][Ru](=O)(=O)=O
Nom IUPAC oxido(trioxo)ruthénium; tétrapropylazanium
Poids moléculaire (g/mol) 351.43
Poids de la formule 352.1062