Learn More
Complexe de tétrathiafulvalène - 7,7,8,8-tétracyanoquinodiméthane, TRC
Code produit 30456434
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456434 100 mg 100mg
30453916 10 mg 10mg
30450673 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30456434 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT310965100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40210-84-2
Formule moléculaire C6H4S4 . C12H4N4
Poids moléculaire (g/mol) 408.54
Nom IUPAC 2-[4-(dicyanométhylidène)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]propanedinitrile ; 2-(1,3-dithiol-2-ylidène)-1,3-dithiole
SMILES N#CC(=C1C=CC(=C(C#N)C#N)C=C1)C#N.S2C=CSC2=C3SC=CS3
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrathiafulvalene - 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane Complex
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H4N4.C6H4S4/c13-5-11(6-14)9-1-2-10(4-3-9)12(7-15)8-16;1-2-8-5(7-1)6-9-3-4-10-6/h1-4H;1-4H
Poids de la formule 407.9632