Learn More
Tétrathiasulvalène, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit p-3737504 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10165213 250 mg Flacon en verre -
10479490 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10165213 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 179412500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 31366-25-3 | C6H4S4 | 204.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31366-25-3
Formule moléculaire C6H4S4
Poids moléculaire (g/mol) 204.34
Numéro MDL MFCD00005492
Clé InChI FHCPAXDKURNIOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrathiafulvalene, 2-1,3-dithiol-2-ylidene-1,3-dithiole, 1,3-dithiole, 2-1,3-dithiol-2-ylidene, unii-hy1en16w9t, 1,4,5,8-tetrathiafulvalene, ttf, delta-2:2'-bis 1,3-dithiazole, hy1en16w9t, 2,2'-bi-1,3-dithiole, delta-2,2'-bi-1,3-dithiole
CID PubChem 99451
ChEBI CHEBI:52444
Nom IUPAC 2-(1,3-dithiol-2-ylidène)-1,3-dithiole
SMILES C1=CSC(=C2SC=CS2)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrathiafulvalene
Point de fusion 117°C to 120°C
Couleur Marron à orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Merck Index 15, 9390
Poids de la formule 204.34
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline