Learn More
Tétraxoline, TRC
Code produit 30134987
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134987 250 mg 250mg
30138107 500 mg 500mg
17902505 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134987 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN756885250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100343-43-9
Formule moléculaire C10 H8 O6
Poids moléculaire (g/mol) 224.167
Synonyme 2,3-Dihydro-2,2,3,3-tetrahydroxy-1,4-naphthalenedione;2,2,3,3-Tetrahydroxynaphthalene-1,4-dione;Oksolin, Oxolin, Oxoline;
Nom IUPAC 2,2,3,3-tétrahydroxytétraline-1,4-dione
SMILES OC1(O)C(=O)c2ccccc2C(=O)C1(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraxolin
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H8O6/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)8(12)10(15,16)9(7,13)14/h1-4,13-16H
Poids de la formule 224.0321