Learn More
Chlorure de bleu de tétrazolium (> 90%), TRC
Code produit 30454545
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454545 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30454545 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT31070010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrazolium Blue Chloride
CAS 1871-22-3
Formule moléculaire C40H32N8O2 . 2Cl
Quantité 10 g
Synonyme 2,2'-(3,3'-Dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis[3,5-diphenyl-2H-tetrazolium','','Dichloride, 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylylene)bis[2,5-diphenyl-2H-tetrazolium','Dichloride, 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylylene)bis[2,5-diphenyl-2H-tetrazolium chloride], 2,2',5,5'-Tetraphenyl-3,3'-(3,3'-dimethoxy-4,4'-diphenylene)ditetrazolium Chloride, 2,2'-(m,m'-Dimethoxy-p,p'-biphenylene)bis(3,5-diphenyltetrazolium Chloride), 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylene)bis[2,5-diphenyl-2H-tetrazolium Chloride], 3,3'-Dianisolebis[4,4'-(3,5-diphenyl)tetrazolium Chloride], BT, BT (dye), Blue Tetrazolium, Blue Tetrazolium Chloride, Ditetrazolium Chloride, NSC 27623, Tetrazolium Blue
Formule InChI InChI=1S/C40H32N8O2.2ClH/c1-49-37-27-31(23-25-35(37)47-43-39(29-15-7-3-8-16-29)41-45(47)33-19-11-5-12-20-33)32-24-26-36(38(28-32)50-2)48-44-40(30-17-9-4-10-18-30)42-46(48)34-21-13-6-14-22-34;;/h3-28H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
SMILES [Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1[n+]2nc(nn2c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccc(c(OC)c5)[n+]6nc(nn6c7ccccc7)c8ccccc8
Nom IUPAC 2-[4-[4-(3,5-diphényltétrazol-2-ium-2-yl)-3-méthoxyphényl]-2-méthoxyphényl]-3,5-diphényltétrazol-2-ium;dichlorure
Poids moléculaire (g/mol) 727.6
Poids de la formule 726.2025