Learn More
Chlorure de bleu de tétrazolium (> 90%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetrazolium Blue Chloride |
| CAS | 1871-22-3 |
| Formule moléculaire | C40H32N8O2 . 2Cl |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2,2'-(3,3'-Dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis[3,5-diphenyl-2H-tetrazolium','','Dichloride, 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylylene)bis[2,5-diphenyl-2H-tetrazolium','Dichloride, 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylylene)bis[2,5-diphenyl-2H-tetrazolium chloride], 2,2',5,5'-Tetraphenyl-3,3'-(3,3'-dimethoxy-4,4'-diphenylene)ditetrazolium Chloride, 2,2'-(m,m'-Dimethoxy-p,p'-biphenylene)bis(3,5-diphenyltetrazolium Chloride), 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylene)bis[2,5-diphenyl-2H-tetrazolium Chloride], 3,3'-Dianisolebis[4,4'-(3,5-diphenyl)tetrazolium Chloride], BT, BT (dye), Blue Tetrazolium, Blue Tetrazolium Chloride, Ditetrazolium Chloride, NSC 27623, Tetrazolium Blue |
| Formule InChI | InChI=1S/C40H32N8O2.2ClH/c1-49-37-27-31(23-25-35(37)47-43-39(29-15-7-3-8-16-29)41-45(47)33-19-11-5-12-20-33)32-24-26-36(38(28-32)50-2)48-44-40(30-17-9-4-10-18-30)42-46(48)34-21-13-6-14-22-34;;/h3-28H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2 |
| SMILES | [Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1[n+]2nc(nn2c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccc(c(OC)c5)[n+]6nc(nn6c7ccccc7)c8ccccc8 |
| Nom IUPAC | 2-[4-[4-(3,5-diphényltétrazol-2-ium-2-yl)-3-méthoxyphényl]-2-méthoxyphényl]-3,5-diphényltétrazol-2-ium;dichlorure |
| Poids moléculaire (g/mol) | 727.6 |
| Poids de la formule | 726.2025 |