Learn More
Tetrazolium Red, MedChemExpress
Code produit 16491168
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491168 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16491168 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYD0714
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
MedChemExpress Tetrazolium Red(2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride; TPTZ) is used to visualize dehydrogenase enzyme activity; initially the tetrazolium solution is colorless but changes to red when it comes into contact with hydrogen.
Tetrazolium Red(2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrazolium Red
CAS 298-96-4
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H15ClN4
Quantité 5 g
Synonyme 2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride TPTZ TTC
Informations sur la solubilité H2O : 50 mg/mL (149.34 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 16.67 mg/mL (49.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(C2=CC=CC=C2)=NN(C3=CC=CC=C3)[N+](C4=CC=CC=C4)=N1.[Cl-]
Poids moléculaire (g/mol) 334.8
Poids de la formule 334.8
Pourcentage de pureté 98.07%
Qualité Research
Forme physique Solid