Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tétrazolium violet, 98+ %
Code produit 11478616
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11478616 1 g 1g
11488616 5 g 5g
11498616 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11478616 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A16008.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1719-71-7 | C23H17ClN4 | 384.867 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1719-71-7
Formule moléculaire C23H17ClN4
Poids moléculaire (g/mol) 384.867
Numéro MDL MFCD00011875
Clé InChI RONADMZTCCPLEF-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrazolium violet, violet tetrazolium, tetrazolium purple, tv, 2,5-diphenyl-3 1-naphthyl-2h-tetrazolium chloride, 2,5-diphenyl-3-1-naphthyl-2h-tetrazolium chloride, 2,5-diphenyl-3-alpha-naphthyl-2h-tetrazolium chloride, 2-naphthalen-1-yl-3,5-diphenyltetrazol-2-ium chloride, 2h-tetrazolium, 3-1-naphthyl-2,5-diphenyl-, chloride, tetrazolium violet at
CID PubChem 74395
ChEBI CHEBI:75193
Nom IUPAC 2-naphtalène-1-yl-3,5-diphényltétrazol-2-ium ; chlorure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NN([N+](=N2)C3=CC=CC4=CC=CC=C43)C5=CC=CC=C5.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrazolium Violet
Point de fusion 247°C to 249°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 384.87
Pourcentage de pureté ≥98%